Learn More
1,8,9-Trihidroxiantracieno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15505276 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15505276 1 g 1 g
15560311 5 g 5 g
15515276 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15505276 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457770010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1143-38-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1143-38-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00053409
Clave InChI NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxi-10H-antracin-9-ona
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8,9-Trihydroxyanthracene
Punto de fusión 178.0°C to 181.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, acetone, benzene, slightly soluble in alcohol, ether, glacial acetic
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8,9-Trihydroxyanthracene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Dihydroxyanthracen-9(10H)-one