Learn More
1,6-Hexanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082148
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
629-11-8
C6H14O2
118.176
MFCD00002985
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
12374
CHEBI:43078
hexano-1,6-diol
C(CCCO)CCO
629-11-8
C6H14O2
118.176
MFCD00002985
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
12374
CHEBI:43078
hexano-1,6-diol
C(CCCO)CCO
1,6-Hexanediol is used in polymer synthesis such as polyester, polyurethane and nylon. It is used as an intermediate to adhesives, acrylics and dyestuffs. Further, it is employed in gasoline refining and pharmaceutical production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,6-hexanodiol se utiliza en la síntesis de polímeros como poliéster, poliuretano y nailon. Se utiliza como intermedio de adhesivos, acrílicos y colorantes. Además, se emplea en la refinación de gasolina y la producción de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,6-Hexanediol
Punto de fusión 40°C to 43°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Temperatura de inflamación 147°C (296°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 g
Beilstein 1633461
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4690
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 97%