Learn More
Labcon™ 1.5 mL SuperSpin™ Microcentrifuge Tubes
These microcentrifuge tubes include flat, easy-open attached snap caps, side graduations, and a frosted writing surface.
Marca: Labcon™ 3016-876-000-9
22.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.60320kg
Descripción
- Centrifugación ultra alta a 40 000 x g
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Envasadas en bolsas resellables
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
RCF 40.000 | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
1,5 mL | |
Resina de polipropileno | |
500/paq. | |
1,5 mL | |
No estéril | |
Sí |
Tapón a presión extra grande | |
Esterilizable en autoclave | |
Morado | |
Centrifugación | |
500 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja | |
Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
SuperSpin™ |