Learn More
1,5-Diaminonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.30€ - 164.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 2243-62-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H10N2 |
Peso molecular (g/mol) | 158.204 |
Número MDL | MFCD00004029 |
Clave InChI | KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7 |
PubChem CID | 16720 |
ChEBI | CHEBI:53003 |
Nombre IUPAC | naftaleno-1,5-diamina |
SMILES | C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11421317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24262.06 |
5 g |
24.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11431317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24262.14 |
25 g |
46.30€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11441317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24262.22 |
100 g |
164.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
t is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. The reducing properties of 1,5-diaminonaphthalene (1,5-DAN) as a MALDI matrix ( matrix-assisted laser desorption ionization) to amino acid sequencing and disulfide bond mapping of human urotensin II possessing one disulfide bond, and human guanylin possessing two disulfide bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicaciónEs una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se han aplicado las propiedades reductoras del 1,5-diaminonaftaleno (1,5-DAN) como matriz MALDI (desorción/ionización láser asistida por matriz) a la secuenciación de aminoácidos y el mapeo de enlaces disulfuro de urotensina II humana con un enlace disulfuro, y la guanilina humana con dos enlaces disulfuro.
Solubilidad
Soluble en agua. (0,3 g/l)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Identificadores de productos químicos
2243-62-1 | |
158.204 | |
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N | |
16720 | |
naftaleno-1,5-diamina |
C10H10N2 | |
MFCD00004029 | |
1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7 | |
CHEBI:53003 | |
C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N |
Especificaciones
1,5-Diaminonaphthalene | |
189°C to 192°C | |
C10H10N2 | |
UN3077 | |
1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7 | |
C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N | |
158.204 | |
CHEBI:53003 | |
97% |
2243-62-1 | |
200°C to 210°C (5 mmHg) | |
MFCD00004029 | |
907947 | |
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N | |
naftaleno-1,5-diamina | |
16720 | |
158.2 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H351
Susceptible de provocar cáncer.
GHS P Statement
P281-P201-P202-P308+P313-P405-P501a
Use personal protective equipment as required.
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Advertencia
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:9; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIOAMBIENTE, SÓLIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ3400000.
RUO – Research Use Only