Learn More
1,5-Diaminonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
t is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. The reducing properties of 1,5-diaminonaphthalene (1,5-DAN) as a MALDI matrix ( matrix-assisted laser desorption ionization) to amino acid sequencing and disulfide bond mapping of human urotensin II possessing one disulfide bond, and human guanylin possessing two disulfide bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se han aplicado las propiedades reductoras del 1,5-diaminonaftaleno (1,5-DAN) como matriz MALDI (desorción/ionización láser asistida por matriz) a la secuenciación de aminoácidos y el mapeo de enlaces disulfuro de urotensina II humana con un enlace disulfuro, y la guanilina humana con dos enlaces disulfuro.
Solubilidad
Soluble en agua. (0,3 g/l)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Diaminonaphthalene |
| Punto de fusión | 189°C to 192°C |
| Punto de ebullición | 200°C to 210°C (5 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 907947 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |