Learn More
1-(5,5,8,8-Tetrametil-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
80.25€ - 505.00€
CAS | 17610-21-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H22O |
Peso molecular (g/mol) | 230.351 |
Clave InChI | IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene |
PubChem CID | 2747562 |
Nombre IUPAC | 1-(5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanona |
SMILES | CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10793833
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00212DA |
1 g |
80.25€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10213622
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00212EA |
10 g |
258.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11316965
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00212EB |
25 g |
505.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
17610-21-8 | |
230.351 | |
1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene | |
1-(5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanona |
C16H22O | |
IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N | |
2747562 | |
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C |
Especificaciones
1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one | |
95% | |
1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene | |
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C | |
230.351 | |
230.35 |
17610-21-8 | |
C16H22O | |
IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanona | |
2747562 | |
95% |