Learn More
1-(5,5,8,8-Tetrametil-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11316965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316965 25 g 25 g
10793833 1 g 1 g
10213622 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11316965 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00212EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 17610-21-8
Fórmula molecular C16H22O
Peso molecular (g/mol) 230.351
Clave InChI IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene
PubChem CID 2747562
Nombre IUPAC 1-(5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.35
Porcentaje de pureza 95%