Learn More
Ácido 1-[4-(trifluorometil)-2-pirimidinil]-4-piperidinacarboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10452273
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
This item is not returnable. View return policy
465514-39-0
C11H12F3N3O2
275.23
MFCD02091615
QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
2777798
ácido 1-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]piperidina-4-carboxílico
OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
This item is not returnable. View return policy
465514-39-0
C11H12F3N3O2
275.23
MFCD02091615
QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
2777798
ácido 1-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]piperidina-4-carboxílico
OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.23
Porcentaje de pureza 97%