Learn More
Motic™ Placa de 1/4 lambda
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopio polarizador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se emplea comúnmente para mediciones cualitativas de retardo de muestras petrográficas (secciones finas de minerales y rocas) u otros materiales birrefringentes cuyo valor de retardo se encuentra dentro de los límites de cuña.
- Convierta la luz polarizada por plano en luz polarizada circularmente y viceversa.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Placa lambda, 1/4 |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio polarizador |