Learn More
1-(4-Fluorofenil)-1-metiletilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228687
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
17797-10-3
C9H12FN
153.20
MFCD07777176
NYFSRXOWJXAHOO-UHFFFAOYSA-N
2-4-fluorophenyl propan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-1-methylethylamine, 1-4-fluorophenyl-1-methyl-ethylamine, 1-4-fluoro-phenyl-1-methyl-ethylamine, 2-4-fluorophenyl prop-2-ylamine, 1-methyl-1-4-fluorophenyl ethylamine, 4-fluorocumylamine, pubchem16914, 4-fluoro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, alpha,alpha-dimethyl-4-fluorobenzylamine
13025665
2-(4-fluorofenil)propan-2-amina
CC(C)(N)C1=CC=C(F)C=C1
17797-10-3
C9H12FN
153.20
MFCD07777176
NYFSRXOWJXAHOO-UHFFFAOYSA-N
2-4-fluorophenyl propan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-1-methylethylamine, 1-4-fluorophenyl-1-methyl-ethylamine, 1-4-fluoro-phenyl-1-methyl-ethylamine, 2-4-fluorophenyl prop-2-ylamine, 1-methyl-1-4-fluorophenyl ethylamine, 4-fluorocumylamine, pubchem16914, 4-fluoro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, alpha,alpha-dimethyl-4-fluorobenzylamine
13025665
2-(4-fluorofenil)propan-2-amina
CC(C)(N)C1=CC=C(F)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 40.0°C (7.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.