Learn More
1,4-Dioxane, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Stainless Steel Can
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Dioxane |
pH | 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C) |
Punto de fusión | 12°C |
Color | Colorless |
Número UN | UN1165 |
Beilstein | 102551 |
Información de solubilidad | Fully miscible in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.11g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Densidad | 1.034g/mL at 25°C |