Learn More
1,4-dinitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10391491
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
100-25-4
C6H4N2O4
168.11
MFCD00007314
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
7492
CHEBI:51398
1,4-dinitrobenceno
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
100-25-4
C6H4N2O4
168.11
MFCD00007314
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
7492
CHEBI:51398
1,4-dinitrobenceno
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dinitrobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 173°C to 175°C
Color Ocre a naranja
Densidad 1.6300g/mL
Punto de ebullición 299°C
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NO2C6H4NO2
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 261
Índice Merck 15, 3299
Gravedad específica 1.63
Información de solubilidad Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene,chloroform,,ethyl acetate,acetone and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dinitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.