Learn More
1,4-Dibromobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-102509
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
110-52-1
C4H8Br2
215.92
MFCD00000261
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
8056
1,4-dibromobutano
C(CCBr)CBr
110-52-1
C4H8Br2
215.92
MFCD00000261
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
8056
1,4-dibromobutano
C(CCBr)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dibromobutane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.8080g/mL
Punto de ebullición 197°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)4Br
Índice de refracción 1.5176 to 1.5196
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 120
Fieser 13,313
Gravedad específica 1.808
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in all usual organic solvents and alcohols,soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.92
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dibromobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.