Learn More
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H65196.03
Detalles adicionales : CAS : 23747-70-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499446
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
23747-70-8
MFCD06670767
Especificaciones
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea
23747-70-8
3073929
Solid
1g
MFCD06670767
382.69
97%
Videos
SDS Documentos