Learn More
1,4-Butanosultona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
La 1,4-butanosultona es un agente alquilante utilizado en la química sintética. Sirve como conservante de la madera. Se emplea como intermedio del agente de sulfonación orgánico. Además, se utiliza como materia prima para el intermedio de la galvanoplastia. Además de esto, se aplica en ingredientes farmacéuticos activos, materiales fotográficos, baterías de litio y agentes activos de superficie.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Butanesultone |
| Punto de fusión | 12°C to 15°C |
| Densidad | 1.335 |
| Punto de ebullición | 114°C to 116°C (1.5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 153°C (307°F) |
| Índice de refracción | 1.464 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 110588 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water. |
| Mostrar más |