Learn More
1-(4-Bromofenoxi)hexano, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(4-Bromophenoxy)hexane |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.17 |