missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Benzodioxan-5-amina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228354
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
16081-45-1
C8H9NO2
151.17
MFCD03695459
DMLRSJNZORFCBD-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-amine, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-ylamine, 2,3-ethylenedioxyaniline, 1,4-benzodioxin-5-amine,2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-5-amine, 5-amino-1,4-benzodioxan, 5-amino-1,4-dibenzodioxane, 1,4-benzodioxin-5-amine, 2,3-dihydro, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
11788387
2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-5-amina
C1COC2=C(C=CC=C2O1)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
16081-45-1
C8H9NO2
151.17
MFCD03695459
DMLRSJNZORFCBD-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-amine, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-ylamine, 2,3-ethylenedioxyaniline, 1,4-benzodioxin-5-amine,2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-5-amine, 5-amino-1,4-benzodioxan, 5-amino-1,4-dibenzodioxane, 1,4-benzodioxin-5-amine, 2,3-dihydro, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
11788387
2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-5-amina
C1COC2=C(C=CC=C2O1)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Benzodioxan-5-amine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a ámbar
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cuentas esféricas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Benzodioxan-5-amine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'