Learn More
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081514
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
295-37-4
C10H24N4
200.33
MFCD00005105
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
64964
CHEBI:37401
1,4,8,11-tetrazaciclotetradecano
C1CNCCNCCCNCCNC1
295-37-4
C10H24N4
200.33
MFCD00005105
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
64964
CHEBI:37401
1,4,8,11-tetrazaciclotetradecano
C1CNCCNCCCNCCNC1
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane is used in the synthesis of molecules with electroactive cavities. It acts as a nitrogen crown ether analogue and as an antioxidant in rubber. It is also used in the preparation of plerixafor derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano se utiliza en la síntesis de moléculas con cavidades electroactivas. Actúa como análogo de éter de corona de nitrógeno y como antioxidante en el caucho. También se utiliza en la preparación de derivados del plerixafor.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Punto de fusión 184°C to 188°C
Cantidad 1 g
Beilstein 111811
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.33
Porcentaje de pureza ≥98%