Learn More
1,3-Dioxolano, 99,5+ %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
74.70€ - 1168.00€
CAS | 646-06-0, 128-37-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H6O2 |
Peso molecular (g/mol) | 74.08 |
Número MDL | MFCD00003207 |
Clave InChI | WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech |
PubChem CID | 31404 |
ChEBI | CHEBI:34247 |
Nombre IUPAC | 2,6-diterc-butil-4-metilfenol |
SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10227560
|
Thermo Scientific Acros
299480010 |
1 L | Frasco de vidrio |
74.70€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10431111
|
Thermo Scientific Acros
299480025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
168.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10628134
|
Thermo Scientific
299480250 |
25 L | Bidón de metal |
1168.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
646-06-0, 128-37-0 | |
74.08 | |
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N | |
31404 | |
2,6-diterc-butil-4-metilfenol |
C3H6O2 | |
MFCD00003207 | |
dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech | |
CHEBI:34247 | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
Especificaciones
1, 3-Dioxolane | |
646-06-0, 128-37-0 | |
100.0 | |
Blanco | |
74.0°C to 75.0°C | |
Auténtico | |
C3H6O2 | |
MFCD00003207 | |
14,281 | |
dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech | |
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-diterc-butil-4-metilfenol | |
74.08 | |
CHEBI:34247 | |
74.08 | |
Pure |
Stabilized | |
99.4 | |
-95°C | |
1.0600g/mL | |
−6°C | |
99.5% min. (GC) | |
1.3990 to 1.4010 | |
19, 2 | |
1.06 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C | |
75ppm BHT max. | |
31404 | |
0.66 mPa.s (20°C) | |
99.5+% | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclarar la piel con agua o ducharse.
Usar gafas, máscara de protección.
Lavar
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 211-463-5
- 1,3-Dioxolane, stabilized
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO – Research Use Only