Learn More
1,3-Dioxolano, 99,5+ %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10628134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10628134 25 L Bidón de metal 25 LT
10227560 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10431111 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10628134 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 299480250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-06-0 , 128-37-0
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.08
Número MDL MFCD00003207
Clave InChI WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dioxolane
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -95°C
Color Blanco
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 74.0°C to 75.0°C
Temperatura de inflamación −6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 25 L
Beilstein 19, 2
Fieser 14,281
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Estabilizante 75ppm BHT max.
Viscosidad 0.66 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 99.5+%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.