Learn More
1,3-Dibromopropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
1,3-Dibromopropane is used to prepare C3-bridged compounds through C-N coupling reactions. It is used in the preparation of 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo- [2,1-b]-thiazine-6(7H)-one by reacting with potassium salt of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-dibromopropano se usa para preparar compuestos puenteados con C3 a través de reacciones de acoplamiento C-N. Se utiliza en la preparación de 2,3,4,5-tetrahidro-7,7-difenilimidazo- [2,1-b]-tiazina-6(7H)-ona mediante la reacción con sal de potasio de 5,5-difenil-2-tiohidantoína.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El 1,3-dibromopropano se usa para preparar compuestos puenteados con C3 a través de reacciones de acoplamiento C-N. Se utiliza en la preparación de 2,3,4,5-tetrahidro-7,7-difenilimidazo- [2,1-b]-tiazina-6(7H)-ona mediante la reacción con sal de potasio de 5,5-difenil-2-tiohidantoína.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 3-Dibromopropane |
Punto de fusión | °C to 34°C |
Densidad | 1.99 |
Punto de ebullición | 167°C |
Temperatura de inflamación | 54°C (130°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | Br(CH2)3Br |
Índice de refracción | 1.523 |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN1993 |