Learn More
1,3-Di-BOC-2-(trifluorometilsulfonil)guanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 207857-15-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H20F3N3O6S |
Peso molecular (g/mol) | 391.36 |
Clave InChI | GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,3-di-boc-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, goodman's reagent, n,n'-di-boc-n-triflylguanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, 1,3-di-boc-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, tert-butyl n-n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-n'-trifluoromethylsulfonyl carbamimidoyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl amino trifluoromethanesulfonylimino methyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl-n'-trifluoromethyl sulphonyl carbamimidoyl carbamate |
PubChem CID | 3694570 |
Nombre IUPAC | tert-butil N-[N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-N'-(trifluorometilsulfonil)carbamimidoil]carbamato |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(=NS(=O)(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OC(C)(C)C |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
207857-15-6 | |
391.36 | |
1,3-di-boc-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, goodman's reagent, n,n'-di-boc-n-triflylguanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, 1,3-di-boc-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, tert-butyl n-n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-n'-trifluoromethylsulfonyl carbamimidoyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl amino trifluoromethanesulfonylimino methyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl-n'-trifluoromethyl sulphonyl carbamimidoyl carbamate | |
tert-butil N-[N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-N'-(trifluorometilsulfonil)carbamimidoil]carbamato |
C12H20F3N3O6S | |
GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N | |
3694570 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(=NS(=O)(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OC(C)(C)C |
Especificaciones
1, 3-Di-BOC-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine | |
207857-15-6 | |
C12H20F3N3O6S | |
GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butil N-[N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-N'-(trifluorometilsulfonil)carbamimidoil]carbamato | |
3694570 | |
98% |
111°C to 113°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
1,3-di-boc-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, goodman's reagent, n,n'-di-boc-n-triflylguanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, 1,3-di-boc-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, tert-butyl n-n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-n'-trifluoromethylsulfonyl carbamimidoyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl amino trifluoromethanesulfonylimino methyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl-n'-trifluoromethyl sulphonyl carbamimidoyl carbamate | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(=NS(=O)(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OC(C)(C)C | |
391.36 | |
391.36 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 1,3-Di-BOC-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only