Learn More
1,3-Di-BOC-2-(trifluorometilsulfonil)guanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10725915 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10725915 5 g Frasco de vidrio 5 g
10614945 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10725915 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399750050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207857-15-6 | C12H20F3N3O6S | 391.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207857-15-6
Fórmula molecular C12H20F3N3O6S
Peso molecular (g/mol) 391.36
Clave InChI GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-di-boc-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, goodman's reagent, n,n'-di-boc-n-triflylguanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-trifluoromethylsulfonyl guanidine, 1,3-di-boc-2-trifluoromethanesulfonyl guanidine, tert-butyl n-n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-n'-trifluoromethylsulfonyl carbamimidoyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl amino trifluoromethanesulfonylimino methyl carbamate, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyl-n'-trifluoromethyl sulphonyl carbamimidoyl carbamate
PubChem CID 3694570
Nombre IUPAC tert-butil N-[N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-N'-(trifluorometilsulfonil)carbamimidoil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NS(=O)(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Di-BOC-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
Punto de fusión 111°C to 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.36
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Di-BOC-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.