Learn More
1-(3-bromopropoxi)-2-nitrobenceno, 90+ %, Thermo Scientific™
38.40€ - 132.00€
CAS | 104147-69-5 |
---|---|
Número MDL | MFCD00596660 |
Clave InChI | HPZBIRIHQKSGGT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-3-bromopropoxy-2-nitrobenzene, 1-3-bromo-propoxy-2-nitro-benzene |
PubChem CID | 7172300 |
Nombre IUPAC | 1-(3-bromopropoxi)-2-nitrobenceno |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OCCCBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10341263
|
Thermo Scientific Acros
385240050 |
5 g | Frasco de vidrio |
38.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10649964
|
Thermo Scientific Acros
385240250 |
25 g | Frasco de vidrio | ||||||
Descripción
104147-69-5 | |
HPZBIRIHQKSGGT-UHFFFAOYSA-N | |
7172300 | |
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OCCCBr |
MFCD00596660 | |
1-3-bromopropoxy-2-nitrobenzene, 1-3-bromo-propoxy-2-nitro-benzene | |
1-(3-bromopropoxi)-2-nitrobenceno |
Especificaciones
1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene | |
90.0 | |
36°C to 39°C | |
131°C to 132°C (0.5 mmHg) | |
Auténtico | |
C9H10BrNO3 | |
MFCD00596660 | |
HPZBIRIHQKSGGT-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-bromopropoxi)-2-nitrobenceno | |
7172300 | |
90+% |
104147-69-5 | |
100.0 | |
Amarillo | |
150°C | |
90% min. (GC) | |
NO2C6H4O(CH2)3Br | |
1-3-bromopropoxy-2-nitrobenzene, 1-3-bromo-propoxy-2-nitro-benzene | |
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OCCCBr | |
260.09 | |
260.09 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.