Learn More
1-(3-bromopropoxi)-2-nitrobenceno, 90+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10341263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10341263 5 g Frasco de vidrio 5 g
10649964 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10341263 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 385240050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 104147-69-5
Número MDL MFCD00596660
Clave InChI HPZBIRIHQKSGGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-bromopropoxy-2-nitrobenzene, 1-3-bromo-propoxy-2-nitro-benzene
PubChem CID 7172300
Nombre IUPAC 1-(3-bromopropoxi)-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OCCCBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 39°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 131°C to 132°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H10BrNO3
Fórmula lineal NO2C6H4O(CH2)3Br
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 260.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.09
Porcentaje de pureza 90+%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación