Learn More
Ácido 1,3,6-naftalenotrisulfónico, hidrato de sal sódica, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10084053
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
19437-42-4
C10H5Na3O9S3
434.29
MFCD00149263 MFCD00003989
NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
73555608
sodio; 5,7-disulfonaftaleno-2-sulfonato
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
19437-42-4
C10H5Na3O9S3
434.29
MFCD00149263 MFCD00003989
NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
73555608
sodio; 5,7-disulfonaftaleno-2-sulfonato
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate
Color Beige o blanco a amarillo
Pérdida por secado 8% max.
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Beilstein 11,229
Información de solubilidad Solubility in water: 600g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.36
Porcentaje de pureza ≥90% (by difference)
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.