Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Fluoro-3-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62467.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457466
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD26143327
Especificación
1-(2-Fluoro-3-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD26143327
Solid
5g
262.25
97%