Learn More
1,2-Dimetilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 1739-84-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H8N2 |
Peso molecular (g/mol) | 96.13 |
Número MDL | MFCD00005294 |
Clave InChI | GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole |
PubChem CID | 15617 |
Nombre IUPAC | 1,2-dimetilimidazol |
SMILES | CN1C=CN=C1C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11404240
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23544.14 |
25 g |
N/A
|
N/A | |||||
11425567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23544.22 |
100 g |
N/A
|
N/A | |||||
11435567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23544.36 |
500 g |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
1,2-Dimethylimidazole is used in the synthesis of 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchloride and 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazolium chloride. It also can be used in the synthesis of 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazolium chloride and hexafluorophosphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1,2-dimetilimidazol se utiliza en la síntesis de 1,2-dimetil-3-n-butilimidazoliocloruro y cloruro de 1,2-dimetil-3-n-propilimidazolio. También puede usarse en la síntesis de cloruro de 1-(2-metoxietil)-2,3-dimetilimidazolio y sales de hexafluorofosfato.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
1739-84-0 | |
96.13 | |
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N | |
15617 | |
CN1C=CN=C1C |
C5H8N2 | |
MFCD00005294 | |
1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole | |
1,2-dimetilimidazol |
Especificaciones
1,2-Dimethylimidazole | |
35°C to 38°C | |
203°C to 205°C | |
C5H8N2 | |
108457 | |
Soluble in water. | |
CN1C=CN=C1C | |
96.13 | |
96.13 |
1739-84-0 | |
1.084 | |
92°C (197°F) | |
MFCD00005294 | |
1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole | |
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dimetilimidazol | |
15617 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H302-H315
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
P210-P234-P235-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P333+P313-P362-P370+P378q-P390-P501c
H227-H302-H315-H317-H318-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-101-2
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4838854
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.