Learn More
1,2-Dimetilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435567 500 g 500 g
11404240 25 g 25 g
11425567 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23544.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1739-84-0 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
1,2-Dimethylimidazole is used in the synthesis of 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchloride and 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazolium chloride. It also can be used in the synthesis of 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazolium chloride and hexafluorophosphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dimetilimidazol se utiliza en la síntesis de 1,2-dimetil-3-n-butilimidazoliocloruro y cloruro de 1,2-dimetil-3-n-propilimidazolio. También puede usarse en la síntesis de cloruro de 1-(2-metoxietil)-2,3-dimetilimidazolio y sales de hexafluorofosfato.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1739-84-0
Fórmula molecular C5H8N2
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00005294
Clave InChI GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole
PubChem CID 15617
Nombre IUPAC 1,2-dimetilimidazol
SMILES CN1C=CN=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethylimidazole
Punto de fusión 35°C to 38°C
Densidad 1.084
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 108457
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 98%