Learn More
1,2-dicloroetano, +99,8 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 2-Dichloroethane |
Nombre de nota | 99.8+% |
Color | De naranja a amarillo |
Densidad | 1.2500g/mL |
Cantidad | 25 L |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Bidón de metal |
Forma física | Polvo cristalino |
Índice de refracción | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8+% |