Learn More
1-(2-Bromofenilsulfonil)-3-metilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15445556
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1184609-55-9
C12H16BrNO2S
318.229
MFCD12650340
DHHOXSFLPKIJME-UHFFFAOYSA-N
1-2-bromobenzenesulfonyl-3-methylpiperidine, 1-2-bromophenylsulfonyl-3-methylpiperidine
51169806
1-(2-bromofenil)sulfonil-3-metilpiperidina
CC1CCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2Br
1184609-55-9
C12H16BrNO2S
318.229
MFCD12650340
DHHOXSFLPKIJME-UHFFFAOYSA-N
1-2-bromobenzenesulfonyl-3-methylpiperidine, 1-2-bromophenylsulfonyl-3-methylpiperidine
51169806
1-(2-bromofenil)sulfonil-3-metilpiperidina
CC1CCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 1-(2-bromofenilsulfonil)-3-metilpiperidina se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromophenylsulfonyl)-3-methylpiperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.23
Porcentaje de pureza 97%