Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Bromo-4-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62192.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457146
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD07096409
Especificaciones
1g
MFCD07096409
Solid
1-(2-Bromo-4-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
323.16
97%
Videos
SDS Documentos