Learn More
1,2-Bis(dimetilfosfina)etano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10648254
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
23936-60-9
C6H16P2
150.14
MFCD00008511
ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis dimethylphosphino ethane, ethylenebis dimethylphosphine, phosphine, 1,2-ethanediylbis dimethyl, 2-dimethylphosphanylethyl dimethyl phosphane, dimethyl-2-dimethylphosphino ethylphosphine, 2-dimethylphosphanyl ethyl dimethylphosphane, pubchem6482, acmc-1cjp0, ghl.pd_mitscher_leg0.173, zkwqsbfsgzjnfp-uhfffaoysa
141059
CP(C)CCP(C)C
23936-60-9
C6H16P2
150.14
MFCD00008511
ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis dimethylphosphino ethane, ethylenebis dimethylphosphine, phosphine, 1,2-ethanediylbis dimethyl, 2-dimethylphosphanylethyl dimethyl phosphane, dimethyl-2-dimethylphosphino ethylphosphine, 2-dimethylphosphanyl ethyl dimethylphosphane, pubchem6482, acmc-1cjp0, ghl.pd_mitscher_leg0.173, zkwqsbfsgzjnfp-uhfffaoysa
141059
CP(C)CCP(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(dimethylphosphino)ethane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)PCHCHP(CH3)
Índice de refracción 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 2-dimetilfosfoniletil(dimetil)fosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido