Learn More
Ácido 1,2-Bis(2-aminofenoxi)-etano-N,N,N'N'-tetraacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.90€ - 544.00€
CAS | 85233-19-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C22H24N2O10 |
Peso molecular (g/mol) | 476.44 |
Número MDL | MFCD00036255 |
Clave InChI | FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bapta, bapeta, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, ca ii-bapta, 1,2-bis-2-aminophenoxy ethane n,n,n',n'-tetraacetic acid, unii-k22ddw77c0, 1,2-bis o-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, bapta tetrasodium salt hydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis oxy-2,1-phenylene bis n-carboxymethyl, 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetic acid |
PubChem CID | 104751 |
ChEBI | CHEBI:60888 |
Nombre IUPAC | ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]fenoxi]etoxi]-N-(carboximetil)anilino]acético |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10360984
|
Thermo Scientific Acros
123311000 |
100 mg | Frasco de vidrio |
37.90€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10408280
|
Thermo Scientific Acros
123310010 |
1 g | Frasco de vidrio |
112.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10433025
|
Thermo Scientific Acros
123310050 |
5 g | Frasco de vidrio |
544.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexaciónChemical Identifiers
85233-19-8 | |
476.44 | |
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N | |
104751 | |
ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]fenoxi]etoxi]-N-(carboximetil)anilino]acético |
C22H24N2O10 | |
MFCD00036255 | |
bapta, bapeta, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, ca ii-bapta, 1,2-bis-2-aminophenoxy ethane n,n,n',n'-tetraacetic acid, unii-k22ddw77c0, 1,2-bis o-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, bapta tetrasodium salt hydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis oxy-2,1-phenylene bis n-carboxymethyl, 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetic acid | |
CHEBI:60888 | |
C1=CC=C(C(=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Specifications
1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N'N'-tetraacetic acid | |
96.0 | |
177.0°C to 179.0°C | |
Auténtico | |
C22H24N2O10 | |
15, 952 | |
Solubility in water: soluble. | |
C1=CC=C(C(=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(=O)O)CC(=O)O | |
476.44 | |
CHEBI:60888 | |
97% |
85233-19-8 | |
100.0 | |
Blanco | |
97% | |
MFCD00036255 | |
bapta, bapeta, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, ca ii-bapta, 1,2-bis-2-aminophenoxy ethane n,n,n',n'-tetraacetic acid, unii-k22ddw77c0, 1,2-bis o-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, bapta tetrasodium salt hydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis oxy-2,1-phenylene bis n-carboxymethyl, 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetic acid | |
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]fenoxi]etoxi]-N-(carboximetil)anilino]acético | |
104751 | |
476.44 | |
Polvo |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N'N'-tetraacetic acid
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement