Learn More
Ácido 1,2-Bis(2-aminofenoxi)-etano-N,N,N'N'-tetraacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10433025 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10433025 5 g Frasco de vidrio 5 g
10360984 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10408280 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10433025 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123310050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85233-19-8 | C22H24N2O10 | 476.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85233-19-8
Fórmula molecular C22H24N2O10
Peso molecular (g/mol) 476.44
Número MDL MFCD00036255
Clave InChI FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bapta, bapeta, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, ca ii-bapta, 1,2-bis-2-aminophenoxy ethane n,n,n',n'-tetraacetic acid, unii-k22ddw77c0, 1,2-bis o-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, bapta tetrasodium salt hydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis oxy-2,1-phenylene bis n-carboxymethyl, 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetic acid
PubChem CID 104751
ChEBI CHEBI:60888
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]fenoxi]etoxi]-N-(carboximetil)anilino]acético
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N'N'-tetraacetic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 177.0°C to 179.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 952
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N'N'-tetraacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2