Learn More
1,2,3-Tiadiazol-4-carbaldehído, Thermo Scientific™
Catalog Number 10335012
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
27643-15-8
C3H2N2OS
114.122
JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
2737271
tiadiazol-4carbaldehído
C1=C(N=NS1)C=O
27643-15-8
C3H2N2OS
114.122
JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
2737271
tiadiazol-4carbaldehído
C1=C(N=NS1)C=O
Nombre del producto químico o material 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.13
Porcentaje de pureza 97%