Learn More
1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.60€ - 158.00€
CAS | 2217-40-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H14ClN |
Peso molecular (g/mol) | 183.68 |
Número MDL | MFCD00001740 |
Clave InChI | DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine |
PubChem CID | 18066 |
Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina |
SMILES | [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10266180
|
Thermo Scientific Acros
175810050 |
5 g | Frasco de vidrio |
41.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10711945
|
Thermo Scientific Acros
175810250 |
25 g | Frasco de vidrio |
158.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2217-40-5 | |
183.68 | |
DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N | |
18066 | |
[Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12 |
C10H14ClN | |
MFCD00001740 | |
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine | |
1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina |
Especificaciones
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine | |
97.5 | |
De incoloro a amarillo | |
246.0°C to 247.0°C (714.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C10H14ClN | |
MFCD00001740 | |
1.02 | |
DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N | |
1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina | |
18066 | |
97% |
2217-40-5 | |
100.0 | |
1.0200g/mL | |
>110°C | |
96% min. (GC) | |
1.5625 to 1.5645 | |
12,12 | |
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine | |
[Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12 | |
183.68 | |
147.22 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE INGESTIÓN:Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 218-712-7
RUO – Research Use Only