Learn More
1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266180 5 g Frasco de vidrio 5 g
10711945 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10266180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175810050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2217-40-5
Fórmula molecular C10H14ClN
Peso molecular (g/mol) 183.68
Número MDL MFCD00001740
Clave InChI DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
PubChem CID 18066
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 246.0°C to 247.0°C (714.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5625 to 1.5645
Cantidad 5 g
Beilstein 12,12
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido