Learn More
Ácido 1,11-undecanodicarboxílico, Thermo Scientific Chemicals
35.30€ - 82.10€
CAS | 505-52-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H24O4 |
Peso molecular (g/mol) | 244.33 |
Número MDL | MFCD00002740 |
Clave InChI | DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281 |
PubChem CID | 10458 |
ChEBI | CHEBI:73718 |
Nombre IUPAC | ácido tridecanodioico |
SMILES | C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15500544
|
Thermo Scientific Acros
369440050 |
5 g |
35.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15510544
|
Thermo Scientific Acros
369440250 |
25 g |
82.10€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
505-52-2 | |
244.33 | |
DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N | |
10458 | |
ácido tridecanodioico |
C13H24O4 | |
MFCD00002740 | |
brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281 | |
CHEBI:73718 | |
C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O |
Especificaciones
1, 11-Undecanedicarboxylic acid | |
505-52-2 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
94% | |
C13H24O4 | |
MFCD00002740 | |
brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281 | |
DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N | |
ácido tridecanodioico | |
10458 | |
244.33 | |
Polvo |
94% | |
92.0 | |
112.0°C to 114.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
HO2C(CH2)11CO2H | |
02,731 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether | |
C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O | |
244.33 | |
CHEBI:73718 | |
≥92% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Utilizar guantes de protección
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 208-011-4
- 1,11-Undecanedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only