Learn More
Ácido 1,11-undecanodicarboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15510544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15510544 25 g 25 g
15500544 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15510544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369440250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 505-52-2 | C13H24O4 | 244.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-52-2
Fórmula molecular C13H24O4
Peso molecular (g/mol) 244.33
Número MDL MFCD00002740
Clave InChI DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
PubChem CID 10458
ChEBI CHEBI:73718
Nombre IUPAC ácido tridecanodioico
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 11-Undecanedicarboxylic acid
Nombre de nota 94%
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112.0°C to 114.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2C(CH2)11CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 02,731
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.33
Porcentaje de pureza ≥92%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,11-Undecanedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.