Learn More
1,10-Diaminodecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.60€ - 169.00€
CAS | 646-25-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H24N2 |
Peso molecular (g/mol) | 172.31 |
Número MDL | MFCD00008151 |
Clave InChI | YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine |
PubChem CID | 1317 |
Nombre IUPAC | decano-1,10-diamina |
SMILES | C(CCCCCN)CCCCN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10622115
|
Thermo Scientific Acros
112130050 |
5 g | Frasco de vidrio |
56.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10540371
|
Thermo Scientific Acros
112130250 |
25 g | Frasco de vidrio |
169.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
646-25-3 | |
172.31 | |
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N | |
1317 | |
C(CCCCCN)CCCCN |
C10H24N2 | |
MFCD00008151 | |
1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine | |
decano-1,10-diamina |
Especificaciones
1, 10-Diaminodecane | |
646-25-3 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
Auténtico | |
C10H24N2 | |
MFCD00008151 | |
1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine | |
C(CCCCCN)CCCCN | |
172.31 | |
172.31 | |
Trozos o polvo |
97% | |
96.0 | |
62.0°C to 63.0°C | |
140.0°C (12.0 mmHg) | |
96% min. (GC) | |
H2N(CH2)10NH2 | |
04, 273 | |
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N | |
decano-1,10-diamina | |
1317 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE INGESTIÓN:Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 211-471-9
missing translation for 'rtecsNumber' : HD7175000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,10-Diaminodecane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.