Learn More
1,10-Diaminodecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10540371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10540371 25 g Frasco de vidrio 25 g
10622115 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10540371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112130250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 646-25-3 | C10H24N2 | 172.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-25-3
Fórmula molecular C10H24N2
Peso molecular (g/mol) 172.31
Número MDL MFCD00008151
Clave InChI YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine
PubChem CID 1317
Nombre IUPAC decano-1,10-diamina
SMILES C(CCCCCN)CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 10-Diaminodecane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62.0°C to 63.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 140.0°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)10NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 273
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Trozos o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Diaminodecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.