Learn More
1,1'-Ferrodicarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11309838
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1271-48-3
C12H10FeO2
242.06
MFCD02093629
1,1'-Ferrocenedicarboxaldehyde
[Fe].O=Cc1cccc1.O=Cc1cccc1
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1271-48-3
C12H10FeO2
242.06
MFCD02093629
1,1'-Ferrocenedicarboxaldehyde
[Fe].O=Cc1cccc1.O=Cc1cccc1
1,1'-Ferrocenedicarboxaldehyde is used as a starting material to prepare 1'-formyl-ferrocenecarboxylic acid and 1'-[(E)-3-oxo-but-1-enyl]-ferrocenecarboxylic acid by oxidation with potassium permanganate using water/acetonitrile mixture and water/acetone mixture respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,1'-Ferrocenedicarboxaldehyde
Punto de fusión 183°C to 184°C
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo