Learn More
1,1,2-Trimetil-1H-benc[e]indol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
25 g; frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 1, 2-Trimethyl-1H-benz[e]indole |
Nombre de nota | 96% |
CAS | 41532-84-7 |
% mín. CAS | 95.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 111°C to 117°C |
Color | Amarillo a marrón |
Densidad | 0.7000g/mL |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (HPLC) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,1,2-Trimethyl-1H-benz¢e!indole
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.