Learn More
1,1,1-Tris(difenilfosfinometil)etano, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane is used in chemicals and pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,1-tris(difenilfosfinometil)etano se utiliza en la investigación química y farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
El 1,1,1-tris(difenilfosfinometil)etano se utiliza en la investigación química y farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane |
Punto de fusión | 99°C to 102°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 624.67 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |
Forma física | Polvo |