Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 0.36mm PEEKsil™ Tubing
A mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0624375
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15228793
  • 77.30€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
  • El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
  • Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
  • Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de PEEKsil de 0,36 mm × 0,025 mm × 500 m (DE × DI × L)
2/paq.
0,025 mm
500 m