Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 0.36mm PEEKsil™ Tubing
A mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0624374
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
- El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
- Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
- Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
Especificaciones
Tubos de PEEKsil de 0,36 mm × 0,025 mm × 250 m (DE × DI × L) | |
2/paq. | |
0,025 mm | |
250 m |