Learn More
Sharpsafe™ 0.3 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
214.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sharps Container
Capacidad (métrico) 0.3 L
Color Gray
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 443 x 503 x 268 mm
Cantidad 100/Cs.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tipo de tapón Color del tapón Certificaciones/conformidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de tapón Color del tapón Certificaciones/conformidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17651705
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsafe™
51751420
Petal Opening Purple NX, UN3291, ISO23907-1:2019 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17661705
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsafe™
51751430
Petal Opening Yellow UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17671705
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsafe™
51752430
Clear Opening Yellow UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17681705
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsafe™
51754410
Blade Opening Orange UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17691705
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsafe™
51761210
Petal Opening Black UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Through championing change and pioneering product innovation, we are proud to have introduced the world's first sustainable single-use sharps container into the market.
  • Designed specifically for the disposal of insulin syringes, the 0.3 Liter can be easily stored in a bag or pocket and is ideal for both personal and clinical use.
  • A non-return petal aperture ensures that once disposed of, sharps cannot be removed.
  • Our 0.3 Liter Sharpsafe™ containers are specifically designed to enable the safe disposal of clinical sharps and minimise the risk of associated injuries. The design of our products demonstrates our purposely designed features to ensure the safety of our users. The temporary and final closure feature provides reassurance when the container is in use and that no further waste can be added once the final closure is activated preventing any potential spillages and overfilling.
  • The containers are designed with a strong rigid body and made from robust, high-quality recycled material that prevents sharps penetration through the wall of the container.
  • Features and benefits
  • Made from low carbon footprint recycled material
  • Flip top lid for temporary and final closure feature
  • In-mold label - offers permanent audit trail which cannot be removed.
  • Class-leading leak resistance
  • Complies with the standards listed below
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291
Especificaciones
Especificaciones
Sharps Container
Gray
100/Cs.
0.3 L
443 x 503 x 268 mm
Safe Disposal of Used Sharps