Learn More
Thermo Scientific™ UTW Tubes, 0.1 mL, with flat caps, clear
Tubos de PCR individuales de pared ultrafina con tapones planos acoplados.
Marca: Thermo Scientific™ TUC0010
Detalles adicionales : Peso : 2.49930kg
Descripción
Los recipientes UTW tienen paredes de 0,15 mm de grosor donde más importa: en el punto de contacto entre el bloque termociclador y los reactivos. Las paredes más delgadas ofrecen menos resistencia térmica para transferir el calor del bloque a la muestra dentro del tubo. El resultado es la capacidad de realizar protocolos muy rápidos al reducir los tiempos de incubación durante la PCR.
Características destacadas- Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de abrir y cerrar
- Compatible con termocicladores que aceptan tubos de bajo perfil de 0,2 ml
- Perfil bajo de pared ultrafina (UTW) para aplicaciones de PCR rápidas, compatible con el termociclador Piko de 24 pocillos y el sistema de PCR en tiempo real PikoReal
Especificaciones
Sistema óptico | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Perfil bajo | |
24 |
0,1 ml | |
Piko™ | |
Plano | |
Individual |
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.