Nuevo incubador de gran tamaño Solid.Line de Binder para cultivo celular
Inteligente y sencillo: descubra la simplicidad en su máxima expresión y disfrute de un crecimiento celular mejorado.
Ver el seminario web
Orden del día
¿Alguna vez ha pensado en cómo ven las células un incubador desde dentro? Estas imágenes nunca antes vistas le darán una idea de ello y le permitirán comprobar la funcionalidad, la facilidad de uso y los beneficios de los nuevos incubadores de CO2 de Solid.Line.
¿Qué hace que Solid.Line sea tan especial? Por ejemplo, Solid.Line cuenta con una de las mayores capacidades de placa de Petri por estante, elimina la necesidad de utilizar puntas de mezclado a diario, logra unas condiciones de temperatura, humedad y CO2 uniformes mediante su diseño sin ventilador, y crea un interior completamente limpio gracias a su rutina de esterilización a 180 °C. Únase para descubrir estas y muchas más funciones.
También explicaremos cómo reduce el diseño las necesidades de presupuesto y libera valiosos recursos. Los modelos CB-S 170 y CB-S 260 de incubadores de CO2 Solid.Line se adaptan perfectamente a las demandas de investigación, formación y educación.
Temas clave del seminario web:
  • Descubra cómo el diseño inteligente posibilita cultivos celulares y tisulares óptimos  
  • Vea cómo se resuelven sus problemas cotidianos de cultivo  
  • Desvele cómo garantiza Solid.Line un buen crecimiento celular 
  • Aprenda cómo la aplicación de sencillos principios de física pueden generar importantes beneficios económicos
Documentos relacionados
  • Folleto: Información general sobre los incubadores de CO2 de Binder™ 
  • Informe técnico: Cell Cultivation: For and Against Particular Technical Solutions in CO2
  • Hoja técnica: Modelo CB-S 170 de incubador de CO2
Descargar
Nuestro ponente
team member
Lothar Maresch
Biologist, Academy Manager, Binder.